(2,5-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
(2,5-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. Ebullición: 90 °C/5mmHg
Densidad: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009972
Núm. CAS: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III