(2,6-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
(2,6-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C/27mmHg
Densidad: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009973
Núm. CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1993
ADR: 3,III