(3,4-Difluorofenil)acetonitrilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile

PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorofenil)acetonitrilo 97%
(3,4-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. Ebullición: 110 °C/13mmHg
Densidad: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009974
Núm. CAS: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR