(3,5-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 184 EUR
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
(3,5-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. de fusión: 34…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061278
Núm. CAS: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III