2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2874G-1G PC2874G-5G PC2874G-10G
APOSPC2874G-1GEA 72.5 EUR
APOSPC2874G-1G APOSPC2874G-5G APOSPC2874G-10G
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061301
Núm. CAS: 236754-62-4