2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2,5-DiF)-OH
PC2874I-1G PC2874I-5G PC2874I-25G
APOSPC2874I-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2874I-1G APOSPC2874I-5G APOSPC2874I-25G
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.170 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061303
Núm. CAS: 32133-38-3