3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 75.4 EUR
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.18 g/mol
Pto. de fusión: 237…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061307
Núm. CAS: 32133-36-1