3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2874L-1G
PC2874L-250MG
APOSPC2874L-1GEA
29
EUR
APOSPC2874L-1G
APOSPC2874L-250MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ MW: 201.1701 g/mol Pto. de fusión: 243…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061308 Núm. CAS: 32133-37-2 |