2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2874V-100G PC2874V-25G PC2874V-5G
APOSPC2874V-100GEA 77 EUR
APOSPC2874V-100G APOSPC2874V-25G APOSPC2874V-5G
2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro, grado técnico
2,4-Difluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇ClF₂N₂
Pto. de fusión: 250…260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013383
Núm. CAS: 51523-79-6