2,5-Difluorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Difluorofenilhidrazina clorhidrato
PC2874X-10G
PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA
58
EUR
APOSPC2874X-10G
APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorofenilhidracinio cloruro 97%
2,5-Difluorofenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₇ClF₂N₂ MW: 180.58 g/mol Pto. de fusión: 210…211 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013385 Núm. CAS: 175135-73-6 |