Isocianato de 2,4-difluorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G
PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA
232
EUR
APOSPC2875H-100G
APOSPC2875H-5G
Isocianato de 2,4-difluorofenilo 98%
Isocianato de 2,4-difluorofenilo
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₃F₂NO MW: 155.1 g/mol Pto. Ebullición: 42 °C Densidad: 1.309 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 55 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001997 Núm. CAS: 59025-55-7 UN: 2478 ADR: 3+6.1 III |