Isocianato de 2,5-difluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
Isocianato de 2,5-difluorofenilo 97%
Isocianato de 2,5-difluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/33mmHg
Densidad: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013843
Núm. CAS: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II