Isocianato de 2,6-difluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
Isocianato de 2,6-difluorofenilo 97%
Isocianato de 2,6-difluorofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 22…25 °C
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001998
Núm. CAS: 65295-69-4
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II