Isocianato de 3,4-difluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 132 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
Isocianato de 3,4-difluorofenilo 97%
Isocianato de 3,4-difluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Pto. Ebullición: 164 °C
Densidad: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065711
Núm. CAS: 42601-04-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III