Isotiocianato de 2,5-difluorofenilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
PC2875M-5G
APOSPC2875M-5GEA 284 EUR
APOSPC2875M-5G
Isotiocianato de 2,5-difluorofenilo 98+%
Isotiocianato de 2,5-difluorofenilo
Formula: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/35mmHg
Densidad: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041046
Núm. CAS: 206559-57-1