1-(2,4-Difluorofenil)-2-tiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(2,4-Difluorofenil)tiourea, 2,4-Difluorofeniltiourea
PC2876-1G PC2876-25G PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2876-1G APOSPC2876-25G APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorofenil)-2-tiourea 97%
1-(2,4-Difluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041150
Núm. CAS: 175277-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III