N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2877-25G PC2877-5G
APOSPC2877-25GEA 669 EUR
APOSPC2877-25G APOSPC2877-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Formula: C₁₀H₇F₂NO₃
MW: 227,16 g/mol
Pto. de fusión: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082911
Núm. CAS: 6954-64-9