1,3-Difluoropropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 354 EUR
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropano 97%
1,3-Difluoropropano
Formula: C₃H₆F₂
Pto. Ebullición: 40…42 °C
Densidad: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040969
Núm. CAS: 462-39-5