2,2-Difluoropropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 290 EUR
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropano 97%
2,2-Difluoropropano
Formula: C₃H₆F₂
Pto. Ebullición: –1 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 420-45-1
UN: 3161
ADR: 2.1,