2',4'-Difluoropropiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 62.5 EUR
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiofenona 97%
2',4'-Difluoropropiofenona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Pto. Ebullición: 51…52 °C/2mmHg
Densidad: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015507
Núm. CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4