2',5'-Difluoropropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 50.9 EUR
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluoropropiofenona 98%
2',5'-Difluoropropiofenona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Pto. Ebullición: 39…40 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015509
Núm. CAS: 29112-90-1