2',6'-Difluoropropiofenona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2882-10G
PC2882-1G
PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA
69.6
EUR
APOSPC2882-10G
APOSPC2882-1G
APOSPC2882-5G
2',6'-Difluoropropiofenona
2',6'-Difluoropropiofenona
Formula:
C₉H₈F₂O Pto. Ebullición: 70…71 °C/4mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015506 Núm. CAS: 85068-31-1 EINECS: 285-293-5 |