3',5'-Difluoropropiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2884-10G
APOSPC2884-10GEA 36.4 EUR
APOSPC2884-10G
3',5'-Difluoropropiofenona 97%
3',5'-Difluoropropiofenona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 25…27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061142
Núm. CAS: 135306-45-5