2,6-Difluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2886-25G PC2886-100G
APOSPC2886-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2886-25G APOSPC2886-100G
2,6-Difluoropiridina 98%
2,6-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 125 °C
Densidad: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006227
Núm. CAS: 1513-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III