4'-Fluoroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 29 EUR
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoroacetofenona 95%
4'-Fluoroacetofenona
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000354
Núm. CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9