Ácido 2,2-difluorosuccínico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 69.6 EUR
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
Ácido 2,2-difluorosuccínico 95%
Ácido 2,2-difluorosuccínico
Formula: C₄H₄F₂O₄
MW: 154,07 g/mol
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040970
Núm. CAS: 665-31-6
UN: 3261
ADR: 8,III