1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2900-1G PC2900-5G
APOSPC2900-1GEA 81.2 EUR
APOSPC2900-1G APOSPC2900-5G
1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
1,3-Difluorotetrachloroacetone
Formula: C₃Cl₄F₂O
Pto. Ebullición: 118…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 79-51-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III