Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico 97%
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Pto. de fusión: 211…213 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00807404
Núm. CAS: 149507-26-6