3-Cloro-5-fluorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 0 EUR
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Cloro-5-fluorobenzonitrilo
3-Cloro-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. de fusión: 54…59 °C
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407967
Núm. CAS: 327056-73-5