1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluoronitrobenceno
PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno 98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Pto. Ebullición: 70…75 °C/0,4mmHg
Pto. de fusión: 39…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792441
Núm. CAS: 700-36-7