5-Bromo-2-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2914-25G PC2914-5G PC2914-100G PC2914-500G
APOSPC2914-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2914-25G APOSPC2914-5G APOSPC2914-100G APOSPC2914-500G
5-Bromo-2-fluorofenol 98%
5-Bromo-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 53 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782066
Núm. CAS: 112204-58-7