4-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2915-25G PC2915-5G PC2915-100G
APOSPC2915-25GEA 33.5 EUR
APOSPC2915-25G APOSPC2915-5G APOSPC2915-100G
4-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
4-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08459292
Núm. CAS: 467435-07-0