2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 29 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Pto. de fusión: 174…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972875
Núm. CAS: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III