Potasio (4-clorofenil)trifluoroborato 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-chlorophenyl)trifluoroborate
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 149 EUR
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Potasio (4-clorofenil)trifluoroborato 95+%
Potasio (4-clorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BClF₃K
MW: 218.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115770
Núm. CAS: 661465-44-7