2-Fluoro-4-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2918-5G PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-5GEA 29.3 EUR
APOSPC2918-5G APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluoro-4-iodopiridina
2-Fluoro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092926
Núm. CAS: 22282-70-8