5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 143 EUR
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄ClFN₂O
MW: 256,71 g/mol
Pto. de fusión: 300…301 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200879
Núm. CAS: 84163-16-6