Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-2-methylpropionic acid methyl ester
PC2925-1G PC2925-5G
APOSPC2925-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2925-1G APOSPC2925-5G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Formula: C₅H₉FO₂
Pto. Ebullición: 108…109 °C
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265444
Núm. CAS: 338-76-1
UN: 3272
ADR: 3,III