2,4-Difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 122 EUR
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluorotolueno 98%
2,4-Difluorotolueno
Formula: C₇H₆F₂
Pto. Ebullición: 113…117 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000332
Núm. CAS: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3,II