1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 99.2 EUR
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formula: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311906
Núm. CAS: 401930-07-2