2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 502 EUR
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Pto. de fusión: 97,8…98.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741392
Núm. CAS: 189359-65-7