3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2933-10G PC2933-5G PC2933-1G PC2933-25G
APOSPC2933-10GEA 314 EUR
APOSPC2933-10G APOSPC2933-5G APOSPC2933-1G APOSPC2933-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,57 g/mol
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660306
Núm. CAS: 433926-46-6