2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 5-Bromo-2,3-diaminobenzotrifluoride
PC2934-1G PC2934-500MG PC2934-5G
APOSPC2934-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2934-1G APOSPC2934-500MG APOSPC2934-5G
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741393
Núm. CAS: 157026-19-2