2,5-Difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotolueno 98%
2,5-Difluorotolueno
Formula: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000347
Núm. CAS: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II