2,6-Difluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 56.8 EUR
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluorotolueno
2,6-Difluorotolueno
Formula: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Pto. Ebullición: 111…112 °C
Densidad: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043898
Núm. CAS: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II