3,4-Difluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2942-100G
PC2942-25G
PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA
335
EUR
APOSPC2942-100G
APOSPC2942-25G
APOSPC2942-5G
3,4-Difluorotolueno 99%
3,4-Difluorotolueno
Formula:
C₇H₆F₂ Pto. Ebullición: 110…113 °C Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 25 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075087 Núm. CAS: 2927-34-6 UN: 1993 ADR: 3,III |