Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 102 EUR
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₈H₃ClF₆O₂S
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094042
Núm. CAS: 351003-22-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR