2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2954E-100MG PC2954E-500MG
APOSPC2954E-100MGEA 40.6 EUR
APOSPC2954E-100MG APOSPC2954E-500MG
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one
Formula: C₉H₆F₃NOS
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00178754
Núm. CAS: 716-82-5