2-Bromo-6-fluoroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC2958-25G
APOSPC2958-25GEA 128 EUR
APOSPC2958-25G
2-Bromo-6-fluoroanísol
2-Bromo-6-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974125
Núm. CAS: 845829-94-9