3-Fluoro-4-nitroanísol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene

PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 55.1 EUR
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanísol 98%
3-Fluoro-4-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115632
Núm. CAS: 446-38-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR