3-Nitro-5-(trifluorometil)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluorometil)fenol
3-Nitro-5-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973779
Núm. CAS: 349-57-5